Learn More
Thermo Scientific™ Pierce Plant Total Protein Extraction Kit
Das Thermo Scientific Pierce Pflanzen-Gesamtprotein-Extraktionskit extrahiert effektiv Proteine aus allen Arten von trockenem und frischem Pflanzengewebe ohne den Einsatz von Flüssigstickstoff oder organische Lösungsmittel.
Marke:  Thermo Scientific™ A44056
243.53 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
249.21 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16337746
  • 351.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Merkmale des Pflanzen-Gesamtprotein-Extraktionskits:
Effizienz – Herausragende Proteinausbeuten in weniger als 10 Minuten mittels eines einzigen Puffers und einer Zentrifugensäule
Vielseitig einsetzbar – Nativer oder denaturierender Lysepuffer für die Proteinextraktion aus Blättern, Stängeln und Samen
Kompatibel – Extrakte können mit dem BCA-Protein-Assay-Kit oder dem Rapid Gold BCA-Protein-Assay-Kit quantifiziert werden
Pierce Pflanzen-Gesamtprotein-Extraktionskit besteht aus optimierten Puffern und Filterkartuschen, die eine effiziente und schnelle Proteinextraktion in weniger als 10 Minuten ermöglichen. Das Kit wurde für eine schnelle Extraktion denaturierter oder nativer Proteine aus Pflanzengewebe (Blätter, Samen, weicher Stängel, Wurzeln usw.) entwickelt. Die Probe wird einfach mittels Lysepuffer in der Filterkartusche und Zentrifuge zerkleinert. Die Proteinextrakte können für Anwendungen wie SDS-PAGE, Western-Blotting, Immunpräzipitation, Affinitätsreinigung und Aktivitätsassays verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 preps
  • Denaturierender Lysepuffer, 25 ml
  • Nativer Lysepuffer, 25 ml
  • Filterkartuschen für Proteinextraktion, je 50 St.
  • Entnahmeröhrchen, je 50 St.
  • Kunststoffstange
Raumtemperatur
Plant Total Protein Extraction Kit
Western Blot
Pierce™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL405185 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA44056
ChargennummerZG389128 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2024 Catalog NumberA44056
ChargennummerZA383187 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2024 Catalog NumberA44056
ChargennummerYI377916 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2023 Catalog NumberA44056
ChargennummerYF374682 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/06/2023 Catalog NumberA44056
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce Plant Total Protein Extraction Kit > Western Blot