Learn More
Fisherbrand™ 20 mm-Bördelverschluss, silberfarben, Aluminiumverschluss, 10 mm-Mittelloch, zusammengesetztes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
261.00 CHF - 1205.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 20 mm
Material Aluminium
Zur Verwendung mit (Anwendung) Headspace
Typ Klemme
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11778246
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
20 03 0030
Silber, Blau, Grau PTFE/Butyl 3 mm
740.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11742458
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
20 03 0059
Silber, Grau, Rot PTFE/Butyl 3 mm
643.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11891653
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
20 03 0327
Silber, Weiß Silikon/Aluminium 3 mm
1190.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11590505
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
20 03 0901
Beige, Weiß Silikon/PTFE 3,2 mm
1140.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11793127
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
20 03 0142
Silber, Blau transparent, Weiß Silikon/PTFE 3 mm
735.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11845030
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
20 03 0127
Dunkelgrau Butyl 3 mm
261.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11884011
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
20 03 1642
Blau, Weiß Silikon/PTFE 1,5 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12616775
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
20 03 1137
Rot-Orange, Transparent Naturkautschuk/TEF 1,3 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • 20 mm
  • Kombinationsversiegelung
  • Aluminium
  • Kappe
  • li>Mittelloch
Spezifikation
Spezifikation
20 mm
Aluminium
Headspace
Klemme
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 20 mm-Bördelverschluss, silberfarben, Aluminiumverschluss, 10 mm-Mittelloch, zusammengesetztes Septum