Learn More
Fisherbrand™ 20-mm-Bördelkappe
Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung.
57.55 CHF - 107.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 20 mm
Material Aluminium
Verschlussgröße ND20
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Farbe Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
11805020
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
20 01 0408
Glatt Bördelverschluss Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11885010
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
20 01 0093
Glatt Bördelkappe zum Abreißen in der Mitte Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11895010
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
20 01 0094
Clear Lacquered Bördelkappe zum komplett Abreißen
107.00 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12616765
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
20 01 0042
Gold lackiert Bördelverschluss
64.84 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12626765
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
20 01 0116
Rot lackiert Klemme Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12606505
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
20 01 0118
Blau lackiert Bördelverschluss
66.25 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
13401309
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
20 01 0183
Blau lackiert Bördelverschluss Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15440130
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
20 01 0211
Rot lackiert Bördelverschluss Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12646765
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
20 01 0117
Grün lackiert Bördelverschluss Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15440120
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
20 01 0184
Grün lackiert Bördelverschluss Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • 20 mm
  • Aluminium-Kappe
  • Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
Spezifikation
Spezifikation
20 mm
Aluminium
ND20
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 20-mm-Bördelkappe