Learn More
Fisherbrand™ 20-mm-Bördelkappe
97.27 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 20mm
- Aluminiumkappe
- Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
Spezifikation
Komplett abreißbar | |
20 mm | |
100 | |
ND20 |
Clear Lacquered | |
Aluminium | |
Bördelkappe zum komplett Abreißen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
42Stunden
9Minuten
44Sekunden
17 -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
12Stunden
9Minuten
44Sekunden
17
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 20-mm-Bördelkappe > Kompletter Abriss, klar lackiert
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur