Learn More
Fisherbrand™ 20-mm-Bördelkappe
Beschreibung
- 20mm
- Aluminiumkappe
- Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
Spezifikation
Abtrennung in der Mitte | |
20 mm | |
100 | |
ND20 |
Grün lackiert | |
Aluminium | |
Bördelverschluss |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 20-mm-Bördelkappe > Mittelabriss, grün lackiert
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur