Learn More
Fisherbrand™ Septum für 20 mm Bördelkappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke: Fisherbrand™ 20 10 0290
134.39 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 20mm-Septa
Spezifikation
Injjektionsstopfen | |
20 mm | |
1000 |
Grau | |
Butyl | |
Injection Stopper |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 20 mm Bördelkappe > Butyl grau ,37° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur