Learn More
Thermo Scientific™ 2.000 ml BIOS Ausschwingrotoren
Die einzigartige Kapazität von 8 x 2000 ml (16 l) der Thermo Scientific™ 2000 ml BIOS Ausschwingrotoren erhöht die Produktivität Ihrer Bioprocessing-Methoden.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003962
26621.20 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15550194
  • 49782.68 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ 2000 ml BIOS Ausschwingrotoren sind für die Verwendung mit der Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing-Zentrifuge vorgesehen. Der Rotor, die Becher und die Flaschen, die als Satz geliefert werden, wurden dafür entwickelt, die Bedienung der Zentrifuge zu vereinfachen und gleichzeitig die Produktivität zu maximieren.
Effiziente, zuverlässige Probenverarbeitung dank folgender Merkmale:
  • 6 x 2000 ml (12 l) Kapazität bei max. 4,700 U/min (x 7,187 g max. RZB);
  • 8 x 2000 ml (16 l)  Kapazität bei max. 3,900 U/min (5,374 x g max. RZB) Anwendung
  • Der leicht zu verwendende innovative 2000 ml-Becher und das Flaschendesign mit weitem Hals erfordern keine Brücke und widerstehen 1000 Zyklen
  • Der Thermo Scientific™ Eco-Spin™ Windschutz spart bis zu 60 % mehr Energie als Rotoren ohne Windschutz
  • Kompatibel mit Thermo Scientific™ Auto-Lid™ und Auto-ID™, die Möglichkeit zum sofortigen Öffnen des Deckels, zur Lagerung und Rotorerkennung spart Zeit und schützt die Integrität Ihrer Proben
  • 2 Jahre Garantie
Rüsten Sie auf Thermo Scientific™ Dura-Coat™ Becher mit Nickelbeschichtung auf, um den Schutz vor Korrosion durch Feuchtigkeit, Chemikalien oder alkaline Lösungen zu verbessern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6 x 2000 ml Ausschwingrotor, ovale Becher und 2000 ml-Flaschen
Ausschwingrotor
7.187 × g
Thermo Scientific Sorvall BIOS 16 Zentrifuge
Rotorkörper aus Edelstahl, Windschutz und Becher aus Aluminium, Flasche aus Polypropylen
6 x 2000 ml
4.700 U/min
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 2.000 ml BIOS Ausschwingrotoren > 6 x 2.000 ml, ovale Becher.2.000 ml-Flaschen, 4.700 U/min