Learn More
Thermo Scientific™ 100 % Graphit-Ferrulen für Thermo Scientific Geräte
Gewährleisten Sie zuverlässige Anschlüsse für Thermo Scientific™ GC-Geräte mit diesen 100 % Graphit-Dichtkegeln für Thermo Scientific™ Geräte.
Marke:  Thermo Scientific™ 290GA107
42.69 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10409624
  • 42.90 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Gewährleisten Sie die optimale Leistung Ihres Thermo Scientific™ GC-Geräts mit Thermo Scientific™ Ferrulen. Sie sind aus drei unterschiedlichen Materialien und in verschiedenen Abmessungen für unterschiedliche Instrumente und Anwendungen erhältlich. Alle Ferrulen werden kontaminationsfrei in Blistereinzelpackungen geliefert.
Merkmale
  • Erhältlich aus 100 % Graphit, 15 % Graphit / 85 % Vespel und SilTite Metall
  • Ferrulen für verschiedene Arten von Injektoren und Detektoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gepackte Säule
1/4 in.
Agilent Injektoren und Nicht-MS-Detektoren
1/4 in. Außendurchmesser; Agilent 5890, 6890, 6850
6,35 mm
100 % Graphit
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 100 % Graphit-Ferrulen für Thermo Scientific Geräte > 1/4 in. Außendurchmesser; gerade; für Agilent 5890, 6890, 6850