Documenti
Product Information
Manuals
- 1
- 2
Maximieren Sie die Gesamtkapazität der Blutbeutel pro Zentrifugationslauf mit der einzigartigen Blutbeutelkapazität von 16 x 500 ml der Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12/16 Rotoren für die neuen Thermo Scientific™ Zentrifugen für Blutbankanwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ 75003862
Wählen Sie für Blutverarbeitungsbedarf mit hohem Durchsatz den Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12 Ausschwingrotor mit einer Kapazität von 12 x 500 ml-Blutbeuteln, oder erweitern Sie die Kapazität Ihrer Zentrifuge bei Verwendung derselben Becherauswahlen auf 16 x 500 ml-Blutbeutel mit dem Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 16 Rotor.
Probenverarbeitung mit hohem Durchsatz mit der Flexibilität, sie mit einer Kapazität von 12 oder 16 x 500 ml-Blutbeuteln (12 oder 16 x 1000 ml) bei Verwendung desselben Bechersystems an Ihre aktuellen und zukünftigen Anforderungen anzupassen.HAEMAFlex 12 Ausschwingrotor | |
Ausschwingrotor | |
7.187 × g | |
Thermo Scientific Cryofuge 8 und 16 und Sorvall BP 8 und 16 Zentrifugen |
Rotorkörper aus Edelstahl, Windschutz und Becher aus Aluminium, Flasche aus Polypropylen | |
12 x 500 ml-Blutbeutel (12 x 1.000 ml), 312 x 5/7 ml-Blutröhrchen (ovaler Becher 75003964 erforderlich) |
|
4.700 U/min |
Gültig bis zum: 2025-12-31
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.