Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite F6-10 x 1000 LEX-Kohlefaser-Rotor
Beschleunigen Sie das Bioprocessing mit 10 Liter-Fassungsvermögen und einem RZB von bis zu 12.00 x g des Thermo Scientific™ Fiberlite™ F6-10x1000 LEX-Rotors.
Marke: Thermo Scientific™ 096-101001
29966.65 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Beschleunigen Sie das Bioprocessing mit 10 Liter-Fassungsvermögen und einem RZB von bis zu 12.00 x g des Thermo Scientific™ Fiberlite™ F6-10x1000 LEX-Rotors.
Batch-Bioprocessing mit dem Thermo Scientific™ Sorvall™ RC BIOS 10 Zentrifugensystem.
Der hohe Durchsatz verringert die Zykluszeiten durch Zentrifugieren von bis zu 10 x 1 l-Flaschen in einem einzigen Lauf.
Steigern Sie Ihre Produktivität mit Fiberlite Kohlefaserrotoren
- Strukturelle Integrität der Spitzenklasse:
- Die Ermüdungs-beständige Ausführung ermöglicht, die Drehzahl ohne Minderung oder Einschränkungen über die gesamte Lebensdauer des Rotors beizubehalten
- Die Korrosions-beständige Ausführung schützt vor allgegenwärtigen Risiken durch Feuchtigkeit, Chemikalien, alkalinen Lösungen oder durch andere Salze im Labor
- Die Reagenzgläser werden direkt in den Rotor geladen, sodass kein mehrteiliges Zubehör benötigt wird, das verlegt oder beschädigt werden kann
- Investition gesichert durch 15 Jahre Garantie
Bestellinformationen: Bestellen Sie den Rotor (096-01001) für ein komplettes System. Der Rotorkörper wird mit einem Satz Thermo Scientific Fiberlite Superspeed PPCO-Flaschen 010-1491 geliefert. Für den Rotor Care-Kit bestellen Sie 021-101001; für die Deckel-Baugruppe bestellen Sie 099-101001; wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter, um weitere Informationen zu erhalten.
Kompatibel mit: Thermo Scientific™ Sorvall™ RC BIOS A, Thermo Scientific™ Fiberlite™ Superspeed-Flaschen (010-1491 und 0101-1492)
Spezifikation
Fiberlite F6-10 x 1000 LEX-Kohlefaser-Rotor | |
Rotor | |
12,000 x G | |
274 mm | |
5135 | |
98 mm | |
Hoch beanspruchbare Sorvall BIOS A Zentrifuge | |
12,000 x G | |
10 | |
Autoklavierbar |
Kohlefaser | |
10 x 1000 ml | |
6.250 U/min | |
124 mm | |
195 mm | |
31,7 lb. | |
25° | |
Komplett mit Satz von 10 Flaschen | |
Nein |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31