Learn More
Thermo Scientific™ 2.000 ml BIOS Ausschwingrotoren
Die einzigartige Kapazität von 8 x 2000 ml (16 l) der Thermo Scientific™ 2000 ml BIOS Ausschwingrotoren erhöht die Produktivität Ihrer Bioprocessing-Methoden.
5462.18 CHF - 62294.93 CHF
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Includes | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Includes | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15550194
|
Thermo Scientific™
75003962 |
6 x 2000 ml |
49782.68 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15500204
|
Thermo Scientific™
75003982 |
8 x 2000 ml |
62294.93 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15570194
|
Thermo Scientific™
75003964 |
5462.18 CHF
2 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ 2000 ml BIOS Ausschwingrotoren sind für die Verwendung mit der Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 Bioprocessing-Zentrifuge vorgesehen. Der Rotor, die Becher und die Flaschen, die als Satz geliefert werden, wurden dafür entwickelt, die Bedienung der Zentrifuge zu vereinfachen und gleichzeitig die Produktivität zu maximieren.
Effiziente, zuverlässige Probenverarbeitung dank folgender Merkmale:- 6 x 2000 ml (12 l) Kapazität bei max. 4,700 U/min (x 7,187 g max. RZB);
- 8 x 2000 ml (16 l) Kapazität bei max. 3,900 U/min (5,374 x g max. RZB) Anwendung
- Der leicht zu verwendende innovative 2000 ml-Becher und das Flaschendesign mit weitem Hals erfordern keine Brücke und widerstehen 1000 Zyklen
- Der Thermo Scientific™ Eco-Spin™ Windschutz spart bis zu 60 % mehr Energie als Rotoren ohne Windschutz
- Kompatibel mit Thermo Scientific™ Auto-Lid™ und Auto-ID™, die Möglichkeit zum sofortigen Öffnen des Deckels, zur Lagerung und Rotorerkennung spart Zeit und schützt die Integrität Ihrer Proben
- 2 Jahre Garantie
Rüsten Sie auf Thermo Scientific™ Dura-Coat™ Becher mit Nickelbeschichtung auf, um den Schutz vor Korrosion durch Feuchtigkeit, Chemikalien oder alkaline Lösungen zu verbessern.