Learn More
2-Imidazolidinon Hemihydrat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11433248
Verfügbar ab: 14-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Imidazolidinon Hemihydrat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433248
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11433248
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17666.30
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 121325-67-5 | C6H14N4O3 | 190.20 g/mol
2-Imidazolidinone hemihydrate is used as a scavenger for formaldehyde. It is utilized for removal of formaldehyde from leather, rubber and textile coating. It is also used as a raw material for the preparation of active pharmaceutical ingredients like azlocillin sodium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Imidazolidinonhemihydrat wird als Spülmittel für Formaldehyd verwendet. Es wird zur Entfernung von Formaldehyd aus Leder, Gummi und Textilbeschichtungen verwendet. Auch als Rohstoff für die Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen wie Azlocillin Natrium verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121325-67-5
Summenformel C6H14N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 190.20
MDL-Nummer MFCD02662355
InChI-Schlüssel KPRJGGOOWATRNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazolidin-2-one hydrate, 2-imidazolidinone hemihydrate, 2-imidazolidone hemihydrate, bis imidazolidin-2-one hydrate, bis imidazolidinone hydrate, 2-imidazolidinone, hydrate 2:1, imidazolidin-2-one, imidazolidin-2-one, hydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2723651
IUPAC-Name Imidazolidin-2-on;Hydrat
SMILES O.O=C1NCCN1.O=C1NCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Imidazolidinone hemihydrate
Schmelzpunkt 55°C
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 95.10 (86.09 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10210117 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 Catalog NumberA17666.30,A17666.0B
Chargennummer10212949 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog NumberA17666.30,A17666.0B
Chargennummer10099647 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17666.30,A17666.0B
Chargennummer10187478 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17666.30,A17666.0B
Chargennummer10103397 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17666.30,A17666.0B
Name des Produkts
2-Imidazolidinon Hemihydrat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >