Learn More
2-Imidazolidinon Hemihydrat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423248
1000 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
CAS: 121325-67-5 | C6H14N4O3 | 190.20 g/mol
2-Imidazolidinone hemihydrate is used as a scavenger for formaldehyde. It is utilized for removal of formaldehyde from leather, rubber and textile coating. It is also used as a raw material for the preparation of active pharmaceutical ingredients like azlocillin sodium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Imidazolidinonhemihydrat wird als Spülmittel für Formaldehyd verwendet. Es wird zur Entfernung von Formaldehyd aus Leder, Gummi und Textilbeschichtungen verwendet. Auch als Rohstoff für die Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen wie Azlocillin Natrium verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121325-67-5
Summenformel C6H14N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 190.20
MDL-Nummer MFCD02662355
InChI-Schlüssel KPRJGGOOWATRNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazolidin-2-one hydrate, 2-imidazolidinone hemihydrate, 2-imidazolidone hemihydrate, bis imidazolidin-2-one hydrate, bis imidazolidinone hydrate, 2-imidazolidinone, hydrate 2:1, imidazolidin-2-one, imidazolidin-2-one, hydrate
PubChem CID 2723651
IUPAC-Name Imidazolidin-2-on;Hydrat
SMILES O.O=C1NCCN1.O=C1NCCN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Imidazolidinone hemihydrate
Schmelzpunkt 55°C
Menge 1000 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 95.10 (86.09 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Imidazolidinone hemihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Imidazolidinone
Name des Produkts
2-Imidazolidinon Hemihydrat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >