Learn More
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-Fluoro-U Phosphoramidite, 20-400 finish bottle
2'-Fluoro-U CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside uridine (U) with 2'-Fluoro protection, for use in oligonucleotide synthesis.
Marke:  Thermo Scientific™ 27-1602-09
Artikelnummer. 17907192
  • 11.20 CHF / 0.25 Gramm
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
2'-Fluoro-U CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside uridine (U) with 2'-Fluoro protection, for use in oligonucleotide synthesis. Located in the ideal oligo position, the highly electronegative fluorine (2'-Fluoro) modification adopts a more thermodynamically stable A-form helix on hybridization to its target. Showing improved affinity and some nuclease resistance (compared to 2'-OH), the 2'-F modification has been proven useful in antisense, siRNA, and aptamer applications. The TheraPure trademark denotes our highest level of phosphoramidite purity, developed with the greatest stringency of high definition analytics and tightly controlled impurity profiles and, therefore, ideal for any therapeutic application. This product is supplied in a 30-mL amber bottle with a 20-400 finish neck style, which is compatible with most Expedite synthesizers.
Features:
Full chemical name: 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-fluorouridine-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
Molecular formula: C39H46FN4O8P
Base: A
Formula weight: 748.8 g/mol
CAS number: 146954-75-8
HPLC purity: >98%
31P NMR purity: ≥98%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Expedite Synthesizers
Im Tiefkühlgerät lagern (bei oder unter -20 °C).
2in-Fluoro modified
98%
Phosphoramidit
RNA
Pulver
2in-Fluoro-U CEP
Uridine (U)
Raumtemperatur
0.25 g
TheraPure™
TheraPure™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerYE1442 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number27-1602-09
ChargennummerZA3702 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number27-1602-09
ChargennummerZD1462 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number27-1602-09
ChargennummerZE2032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number27-1602-09
ChargennummerZL2162 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number27-1602-09
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-Fluoro-U Phosphoramidite, 20-400 finish bottle > 0.25 g