Learn More
Thermo Scientific™ 2'-OMe-Bz-A Phosphoramidite, standard grade, 28-400 finish bottle
2'-OMe-Bz-A CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside adenosine (A) with 2'-O-methyl protection, for use in oligonucleotide synthesis.
Marke:  Thermo Scientific™ 27-1842-11
Artikelnummer. 17947102
  • 19.60 CHF / 1 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
2'-OMe-Bz-A CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside adenosine (A) with 2'-O-methyl protection, for use in oligonucleotide synthesis. Located in the ideal oligo position, 2'-O-methyl (OMe) oligo modifications display nuclease resistance, fewer off-target effects, and slightly increased hybridization affinities. These phosphoramidites are commonly used for oligos designed for antisense, siRNA, aptamer, or gRNA-based research. The 'standard grade' marking denotes a baseline level of purity verified with analytical methods, and proven to be suitable for most oligo synthesis requirements. This product is supplied in a 30-mL amber bottle with a 28-400 finish neck style, which is compatible with most MerMade synthesizers.
Features:
Full chemical name: 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N6-benzoyl-2'-O-methyl-adenosine-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
Molecular formula: C48H54N7O8P
Base: A
Base Protection: Bz
Formula weight: 887.97 g/mol
CAS number: 110782-31-5
HPLC purity: ≥98.0%; Sum of non-primary peaks 140-152 ppm: ≤0.5%
31P NMR purity: ≥98.0%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
MerMade Synthesizers
Im Tiefkühlgerät lagern (bei oder unter -20 °C).
2in-OMe modified
98%
Phosphoramidit
RNA
2in-OMe-Bz-A CEP
Adenosine (A)
Raumtemperatur
1 g
Standard
Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZA4552 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number27-1842-11
ChargennummerZC1752 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number27-1842-11
ChargennummerZF0352 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number27-1842-11
ChargennummerZI1152 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number27-1842-11
ChargennummerZK0642 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number27-1842-11
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 2'-OMe-Bz-A Phosphoramidite, standard grade, 28-400 finish bottle > 1 g