Learn More
Thermo Scientific™ 2'-Fluoro-Bz-A Phosphoramidite, standard grade, 28-400 finish bottle
2'-Fluoro-Bz-A CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside adenosine (A) with 2'-Fluoro protection, for use in oligonucleotide synthesis.
Marke:  Thermo Scientific™ 27-1601-12
Artikelnummer. 17917192
  • 40.40 CHF / 0.50 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
2'-Fluoro-Bz-A CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside adenosine (A) with 2'-Fluoro protection, for use in oligonucleotide synthesis. Located in the ideal oligo position, the highly electronegative fluorine (2'-Fluoro) modification adopts a more thermodynamically stable A-form helix on hybridization to its target. Showing improved affinity and some nuclease resistance (compared to 2'-OH), the 2'-F modification has been proven useful in antisense, siRNA, and aptamer applications. The 'standard grade' marking denotes a baseline level of purity verified with analytical methods, and proven to be suitable for most oligo synthesis requirements. This product is supplied in a 30-mL amber bottle with a 28-400 finish neck style, which is compatible with most MerMade synthesizers.
Features:
Full chemical name: 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N6-benzoyl-2'-fluoroadenosine-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
Molecular formula: C47H51FN7O7P
Base: A
Base Protection: Bz
Formula weight: 875.92 g/mol
HPLC purity: >98%
31P NMR purity: ≥98%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
MerMade Synthesizers
Im Tiefkühlgerät lagern (bei oder unter -20 °C).
2in-Fluoro modified
98%
Phosphoramidit
RNA
2in-Fluoro-Bz-A CEP
Adenosine (A)
Raumtemperatur
0.5 g
Standard
Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerXE2442 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number27-1601-12
ChargennummerYE1432 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number27-1601-12
ChargennummerYL0652 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number27-1601-12
ChargennummerZA3572 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number27-1601-12
ChargennummerZC1812 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number27-1601-12
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 2'-Fluoro-Bz-A Phosphoramidite, standard grade, 28-400 finish bottle > 0.5 g