Learn More
2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15475067
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475067
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15475067
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32351.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 768-58-1 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 768-58-1
Summenformel C8H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 144.214
MDL-Nummer MFCD16622268
InChI-Schlüssel QSHOOPIYPOINNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym solution in acetonitrile 1000mg/l, 1,3-dioxane, 2-ethyl-5,5-dimethyl
PubChem CID 69852
IUPAC-Name 2-Ethyl-5,5-Dimethyl-1,3-Dioxan
SMILES CCC1OCC(CO1)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
Dichte 0.88
Siedepunkt 154°C
Flammpunkt 50°C (122°F)
Geruch Characteristic
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 144.21
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >