Learn More
2-Chlor-1,3-Dinitrobenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11311637
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Chlor-1,3-Dinitrobenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311637
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11311637
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04593.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
2-Chloro-1,3-dinitrobenzene can be used as intermediates of dyes and pigments. Also used as solvents in HPLC, NMR.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlor-1,3-Dinitrobenzol kann als Zwischenprodukte von Farbstoffen und Pigmenten verwendet werden. Wird auch als Lösungsmittel in HPLC, NMR verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Mäßig löslich in Benzol, Ether. Praktisch unlöslich in Wasser.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel, starke Basen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 606-21-3
Summenformel C6H3ClN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 202.55
MDL-Nummer MFCD00014689
InChI-Schlüssel BPPMIQPXQVIZNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dinitrochlorobenzene, 1-chloro-2,6-dinitrobenzene, benzene, 2-chloro-1,3-dinitro, 2-chloro-1,3-dintrobenzene, 1,3-dinitro-2-chlorobenzene, 2-chloro-1,3-dinitro-benzene, unii-lg72rnd0ab, lg72rnd0ab, 1-chloro-2,3-dinitrobenzene mixture, ambsclk-136Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11814
IUPAC-Name 2-Chlor-1,3-Dinitrobenzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1Cl)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-1,3-dinitrobenzene
Schmelzpunkt 83°C to 88°C
Dichte 1.687
Siedepunkt 315°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3441
Beilstein 522187
Merck Index 14,2137
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Moderately soluble in benzene,ether. Practically insoluble in water.
Formelmasse 202.55
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253236 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2024 Catalog NumberL04593.03,L04593.06
Chargennummer10252085 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2024 Catalog NumberL04593.03,L04593.06
Chargennummer10150362 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL04593.03,L04593.06
Chargennummer10111760 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL04593.03,L04593.06
Chargennummer10114557 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL04593.03,L04593.06
Name des Produkts
2-Chlor-1,3-Dinitrobenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >