Learn More
Nitrobenzen, 99 %, hochrein, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nitrobenzene |
CAS Min. % | 98.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 5.0°C to 6.0°C |
Farbe | Gelb |
Dichte | 1.2050g/mL |
Siedepunkt | 210.0°C to 211.0°C |
Flammpunkt | 88°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467789 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 128420010,128420100,128420025 |
A0464863 | Analysenzertifikat | 26/07/2024 | 128420010,128420100,128420025 |
A0460837 | Analysenzertifikat | 12/03/2024 | 128420010,128420100,128420025 |
A0459125 | Analysenzertifikat | 05/01/2024 | 128420010,128420100,128420025 |
A0455564 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 128420010,128420100,128420025 |
Sicherheit und Handhabung
- Nitrobenzene
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H372-Schädigt die Organe.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrobenzene