Learn More
2-Chlor-1,3-Dinitrobenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
2-Chloro-1,3-dinitrobenzene can be used as intermediates of dyes and pigments. Also used as solvents in HPLC, NMR.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlor-1,3-Dinitrobenzol kann als Zwischenprodukte von Farbstoffen und Pigmenten verwendet werden. Wird auch als Lösungsmittel in HPLC, NMR verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Mäßig löslich in Benzol, Ether. Praktisch unlöslich in Wasser.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel, starke Basen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
2-Chlor-1,3-Dinitrobenzol kann als Zwischenprodukte von Farbstoffen und Pigmenten verwendet werden. Wird auch als Lösungsmittel in HPLC, NMR verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Mäßig löslich in Benzol, Ether. Praktisch unlöslich in Wasser.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel, starke Basen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-1,3-dinitrobenzene |
Schmelzpunkt | 83°C to 88°C |
Dichte | 1.687 |
Siedepunkt | 315°C |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3441 |
Beilstein | 522187 |
Merck Index | 14,2137 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol. Moderately soluble in benzene,ether. Practically insoluble in water. |
Formelmasse | 202.55 |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
2-Chlor-1,3-Dinitrobenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur