Learn More
2-Aminothiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Aminothiazole is used in the synthesis of 2-aminothiazole-modified silica gel and also used in Ulmann coupling with 2-chlorobenzoic acids mediated by ultrasonic irradiation. It acts as a component of disperse dye, thyroid inhibitor in the treatment of hyperthyroidism, as the acid tartrate and as a therapeutic drug for prion diseases. It is also used to kill bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslich in Wasser, Alkohol und Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Säurechloriden, Säureanhydriden, Salpetersäure und Schwefelsäure.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Aminothiazole |
Schmelzpunkt | 88°C to 92°C |
Siedepunkt | 117°C (15 mmHg) |
Menge | 2500 g |
Beilstein | 105738 |
Merck Index | 14,479 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol and ether. |
Formelmasse | 100.14 |
Reinheit (%) | 97% |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253008 | Analysenzertifikat | 18/11/2024 | A12026.18,A12026.0E,A12026.30,A12026.36,A12026.22 |
N20J023 | Analysenzertifikat | 09/05/2023 | A12026.18,A12026.0E,A12026.30,A12026.36,A12026.22 |
W21I031 | Analysenzertifikat | 13/10/2022 | A12026.18,A12026.0E,A12026.30,A12026.36,A12026.22 |
10244029 | Analysenzertifikat | 13/10/2022 | A12026.18,A12026.0E,A12026.30,A12026.36,A12026.22 |
10190372 | Analysenzertifikat | 14/06/2022 | A12026.18,A12026.0E,A12026.30,A12026.36,A12026.22 |