Learn More
2-Aminothiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11419892
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Aminothiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419892
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
2500 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11419892
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12026.36
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 96-50-4 | C3H4N2S | 100.14 g/mol
2-Aminothiazole is used in the synthesis of 2-aminothiazole-modified silica gel and also used in Ulmann coupling with 2-chlorobenzoic acids mediated by ultrasonic irradiation. It acts as a component of disperse dye, thyroid inhibitor in the treatment of hyperthyroidism, as the acid tartrate and as a therapeutic drug for prion diseases. It is also used to kill bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Säurechloriden, Säureanhydriden, Salpetersäure und Schwefelsäure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-50-4
Summenformel C3H4N2S
Molekulargewicht (g/mol) 100.14
MDL-Nummer MFCD00005325
InChI-Schlüssel RAIPHJJURHTUIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminothiazole, aminothiazole, 2-thiazolamine, thiazol-2-amine, abadol, 2-thiazolylamine, abadole, basedol, 2-thiazylamine, 4-thiazolin-2-onimine
PubChem CID 2155
ChEBI CHEBI:40782
IUPAC-Name 1,3-Thiazol-2-amin
SMILES NC1=NC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminothiazole
Schmelzpunkt 88°C to 92°C
Siedepunkt 117°C (15 mmHg)
Menge 500 g
Beilstein 105738
Merck Index 14,479
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol and ether.
Formelmasse 100.14
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminothiazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Thiazolamine
Name des Produkts
2-Aminothiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >