Learn More
2,5-Dihydrofuran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10341150
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
2,5-Dihydrofuran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10341150
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10341150
Marke: Thermo Scientific Acros 244780250
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1708-29-8
Summenformel C4H6O
Molekulargewicht (g/mol) 70.09
InChI-Schlüssel ARGCQEVBJHPOGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym furan, 2,5-dihydro, 3-oxolene, 1-oxa-3-cyclopentene, 2,5-dihydro-furan, furan,5-dihydro, oxa-3-cyclopentene, 2,5 dihydrofurane, 2,5-dihydro-fura, pubchem3987, acmc-1buc6Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 15570
IUPAC-Name 2,5-Dihydrofuran
SMILES C1C=CCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dihydrofuran
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9200g/mL
Siedepunkt 66.0°C to 67.0°C
Flammpunkt −016°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589nm)
Menge 25 g
Relative Dichte 0.92
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible.
Formelmasse 70.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0424836 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number244780250,244781000
ChargennummerA0397944 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number244780250,244781000
ChargennummerA0407162 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number244780250,244781000
ChargennummerA0446835 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/10/2022 Catalog Number244780250,244781000
ChargennummerA0420162 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2020 Catalog Number244780250,244781000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dihydrofuran
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Name des Produkts
2,5-Dihydrofuran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >