Learn More
2,3-Dihydrofuran, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11408967
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2,3-Dihydrofuran, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408967
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11408967
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20575.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1191-99-7 | C4H6O | 70.09 g/mol
2,3-Dihydrofuran is a versatile reagent used in lanthanide-catalyzed Diels-Alder reactions with 2-pyrones and in Rh(II)-stabilized cycloadditions with vinylcarbenoids. It is applied for alkylation by active methylene compounds, catalyzed by trans-Dichlorobis(triphenyl­phosphine)­palladium(II). It is also used in the preparation of biologically active compounds such as antitumor agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3-Dihydrofuran ist ein vielseitiges Reagenz, das in Lanthanid-katalysierten Diels-Alder-Reaktionen mit 2-Pyronen und in Rh(II)-stabilisierten Cycloadditionen mit Vinylcarbenoiden verwendet wird. Es wird für die Alkylierung durch aktive Methylenverbindungen, katalysiert durch trans-Dichlorobis(triphenylphosphin)-palladium(II), angewendet. Es wird auch bei der Herstellung von biologisch aktiven Verbindungen wie Antitumormitteln verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser bei 20 °C, 20 g/l und Chloroform.
Hinweise
Vor Oxidationsmitteln und Luft geschützt aufbewahren. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Wärme schützen. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1191-99-7
Summenformel C4H6O
Molekulargewicht (g/mol) 70.09
MDL-Nummer MFCD00003205
InChI-Schlüssel JKTCBAGSMQIFNL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70934
ChEBI CHEBI:51662
IUPAC-Name 2,3-Dihydrofuran
SMILES C1CC=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dihydrofuran
Dichte 0.927
Siedepunkt 54°C to 55°C
Flammpunkt −24°C (−11°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.4245
Menge 25 g
UN-Nummer UN3271
Beilstein 103168
Synonym 4,5-dihydrofuran, furan, 2,3-dihydro, furan, dihydro, dihydrofuran, 2,3 dihydrofuran, dihydrofurane, 2,3dihydrofuran, furan,3-dihydro, 2,3-dihydrofurane, 2,3-dihydro-furan
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C,20g/L and chloroform.
Formelmasse 70.09
Reinheit (%) ≥98%
Name des Produkts
2,3-Dihydrofuran, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >