Learn More
2,2-Bis(Hydroxymethyl)-2,2',2'-Nitrilotriethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10134130
Zum Warenkorb hinzufügen
2,2-Bis(Hydroxymethyl)-2,2',2'-Nitrilotriethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10134130
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Artikelnummer. 10134130
Marke: Thermo Scientific Acros 163821000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6976-37-0
Summenformel C8H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 209.24
MDL-Nummer MFCD00002853
InChI-Schlüssel OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis-tris, bistris, 2,2-bis hydroxymethyl-2,2',2-nitrilotriethanol, bis 2-hydroxyethyl aminotris hydroxymethyl methane, bis-tris buffer, 1,3-propanediol, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl, unii-q1xc3631cp, bis 2-hydroxyethyl amino-tris hydroxymethyl methane, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis 2-hydroxyethyl iminotris hydroxymethyl methaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
IUPAC-Name 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-Diol
SMILES C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Namenshinweis 98%
Extinktion (0.1M in H2O)
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 103.0°C to 104.0°C
Farbe Weiß bis braun
Verlust bei Trocknung 0.2% max. (80°C, 5 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (HOCH2CH2)2NC(CH2OH)3
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 209.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468340 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number163820025,163821000,163825000
ChargennummerA0460838 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog Number163820025,163821000,163825000
ChargennummerA0442626 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/11/2023 Catalog Number163820025,163821000,163825000
ChargennummerA0403399 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number163820025,163821000,163825000
ChargennummerA0392475 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number163820025,163821000,163825000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Name des Produkts
2,2-Bis(Hydroxymethyl)-2,2',2'-Nitrilotriethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >