missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2″-nitrilotriethanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11420707
Zum Warenkorb hinzufügen

2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2″-nitrilotriethanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11420707
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11420707

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22515.22

Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

It is used as a biological buffer, organic synthesize, chemical & pharmaceutical intermediate. It is suitable for fractionation of hemoglobin.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Es wird als biologischer Puffer, organisches Synthesemittel und als chemisches & pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es eignet sich für die Fraktionierung von Hämoglobin.

Löslichkeit
Löslich in Wasser (209.2 g/l), bei 20° C und in Alkohol.

Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6976-37-0
Summenformel C8H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 209.242
MDL-Nummer MFCD00002853
InChI-Schlüssel OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis-tris, bistris, 2,2-bis hydroxymethyl-2,2',2-nitrilotriethanol, bis 2-hydroxyethyl aminotris hydroxymethyl methane, bis-tris buffer, 1,3-propanediol, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl, unii-q1xc3631cp, bis 2-hydroxyethyl amino-tris hydroxymethyl methane, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, bis 2-hydroxyethyl iminotris hydroxymethyl methaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 81462
ChEBI CHEBI:41250
IUPAC-Name 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-Diol
SMILES C(CO)N(CCO)C(CO)(CO)CO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol
Schmelzpunkt 102°C to 105°C
Strukturformel (HOCH2)3CN(CH2CH2OH)2
Menge 100 g
Beilstein 2205275
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (209.2g/L),at 20°C and alcohol.
Formelmasse 209.24
Reinheit (%) ≥98%

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10138955 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22515.22,B22515.14,B22515.36
ChargennummerC20T007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22515.22,B22515.14,B22515.36
Chargennummer10202515 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22515.22,B22515.14,B22515.36
Chargennummer10222619 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22515.22,B22515.14,B22515.36
Chargennummer10199553 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22515.22,B22515.14,B22515.36

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2″-nitrilotriethanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt