Learn More
2,2':5',2″-Terthiophen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2,2?:5?,2??-Terthiophene undergoes electrochemical copolymerization along with carbazole and in sodium perchlorate/acetonitrile was reported. Electrochromic copolymer based on TTh and 3, 4-ethylenedioxythiophene has been reported. It acts as a monomer precursor for polythiophene and as a dopant for polycarbonate. It may function as a photosensitizer. It also exihibits antifungal activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wurde berichtet, dass 2,2′:5′,2′′-Terthiophen einer elektrochemischen Copolymerisierung zusammen mit Carbazol sowie in Natriumperchlorat/Acetonitril unterliegt. Es wurde ein elektrochromatisches Copolymer auf der Basis von TTH und 3, 4-Ethylendioxythiophen beschrieben. Es dient als Monomer-Vorläufersubstanz für Polyethylen und als Dotiermittel für Polycarbonat. Es kann als Photosensibilisator eingesetzt werden. Es weist auch antimykotische Aktivität auf.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut abgedichteten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,2':5',2''-Terthiophene |
Schmelzpunkt | 89°C to 94°C |
Siedepunkt | 160°C (0.1 mmHg) |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 178604 |
Merck Index | 14,9174 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 248.39 |
Reinheit (%) | 99% |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
I9725A | Analysenzertifikat | 29/07/2022 | A16748.06,A16748.03,A16748.MD |