Learn More
2,2':5',2″-Terthiophen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11412768
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
2,2':5',2″-Terthiophen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412768
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 11412768
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16748.03
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
2,2?:5?,2??-Terthiophene undergoes electrochemical copolymerization along with carbazole and in sodium perchlorate/acetonitrile was reported. Electrochromic copolymer based on TTh and 3, 4-ethylenedioxythiophene has been reported. It acts as a monomer precursor for polythiophene and as a dopant for polycarbonate. It may function as a photosensitizer. It also exihibits antifungal activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wurde berichtet, dass 2,2′:5′,2′′-Terthiophen einer elektrochemischen Copolymerisierung zusammen mit Carbazol sowie in Natriumperchlorat/Acetonitril unterliegt. Es wurde ein elektrochromatisches Copolymer auf der Basis von TTH und 3, 4-Ethylendioxythiophen beschrieben. Es dient als Monomer-Vorläufersubstanz für Polyethylen und als Dotiermittel für Polycarbonat. Es kann als Photosensibilisator eingesetzt werden. Es weist auch antimykotische Aktivität auf.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut abgedichteten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1081-34-1
Summenformel C12H8S3
Molekulargewicht (g/mol) 248.376
MDL-Nummer MFCD00012167
InChI-Schlüssel KXSFECAJUBPPFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2':5',2-terthiophene, alpha-terthienyl, alpha-terthiophene, 2,5-di 2-thienyl thiophene, 2,2',5',2-terthienyl, 2,5-bis 2-thienyl thiophene, unii-0p77rau2rr, 2,2'-5',2-terthiophene, 0p77rau2rr, 2,2':5',2-terthienylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 65067
ChEBI CHEBI:10335
IUPAC-Name 2,5-Dithiophen-2-ylthiophen
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC=C(S2)C3=CC=CS3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2':5',2''-Terthiophene
Schmelzpunkt 89°C to 94°C
Siedepunkt 160°C (0.1 mmHg)
Menge 1 g
Beilstein 178604
Merck Index 14,9174
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 248.39
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerI9725A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/07/2022 Catalog NumberA16748.06,A16748.03,A16748.MD
Name des Produkts
2,2':5',2″-Terthiophen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >