Learn More
Fisherbrand™ 2-in-1-Fläschchen-Kit für Varian Autosampler, 8 mm
Beschreibung
- ND8
- 8-425
- Glas
- Klar
- Schraubverschluss
- Mittelloch
- Polypropylen
- Silikon/PTFE
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Schwarz | |
Durchsichtig | |
Glas | |
100 | |
Schraubverschluss | |
8-425 |
Silikon/PTFE | |
11.6 mm | |
1.9 ml | |
Polypropylen | |
32 mm | |
Ja |