Learn More
Fisherbrand™ 2-in-1-Fläschchen-Kit für Varian Autosampler, 8 mm
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
47.15 CHF - 61.25 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe Schwarz
Material (Auskleidung) Silikon/PTFE
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 11.6 mm
Material Glas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Marking Spot Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Marking Spot Preis Menge & Verfügbarkeit  
10475792
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 23 1046
Nein
61.25 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12990871
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11 23 1280
Ja
47.15 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 05-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ND8
  • 8-425
  • Glas
  • Klar
  • Schraubverschluss
  • Mittelloch
  • Polypropylen
  • Silikon/PTFE
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Durchsichtig
Glas
100
Schraubverschluss
8-425
Silikon/PTFE
11.6 mm
1.9 ml
Polypropylen
32 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 2-in-1-Fläschchen-Kit für Varian Autosampler, 8 mm