Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen-Kit, 8 mm, 8-425-Gewinde, Glas, transparent, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum
Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.
Marke: Fisherbrand™ 11 14 1716
49.09 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- ND8
- 8-425
- Glas
- Klar
- Schraubverschluss
- Mittelloch
- Polypropylen
- Silikon/PTFE
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Schwarz | |
Durchsichtig | |
Glas | |
1.9 ml | |
Polypropylen | |
32 mm | |
Nein |
Silikon/PTFE (1,3 mm) | |
11.6 mm | |
No | |
100 | |
Schraubverschluss | |
8-425 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %