Learn More
2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-ethanol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10072414
Zum Warenkorb hinzufügen
2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-ethanol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10072414
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 10072414
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC50809DA
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 6006-82-2
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
MDL-Nummer MFCD00666033
InChI-Schlüssel JADSGOFBFPTCHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl ethanol, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl ethan-1-ol, 3,4-methylenedioxy phenethyl alcohol, 2-1,3-benzodioxol-5-yl ethanol, 1,3-benzodioxole-5-ethanol, homopiperonyl alcohol, 3,4-methylenedioxyphenethyl alcohol, 2-1,3-benzodioxol-5-yl-ethanol, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl ethanol, benzodioxolylethanolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2759846
IUPAC-Name 2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)ethanol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(1, 3-Benzodioxol-5-yl)ethanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-ethanol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™ >