Learn More
2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-ethanol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(1, 3-Benzodioxol-5-yl)ethanol |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 166.18 |
Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-ethanol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur