Learn More
Fisherbrand™ Edelstahl-Spatel, Chattaway, Mikro
Zum Abschaben und Anheben von Materialien aus winzigen Flaschen oder Kolben. Fisherbrand™ Chattaway Spatel aus Edelstahl sind nicht magnetisch und metallblank.
Marke: Fisherbrand™ 2352
Beschreibung
- Hergestellt aus Edelstahl
- Gebogenes, abgerundetes Ende zum Abschaben und -heben von Materialien in Flaschen und Kolben
- Passt in enge Kolben und Flaschen mit Hälsen ≥ 4 mm Durchmesser
Spezifikation
5 Packungen | |
4 mm | |
150 x 4 mm | |
150 mm |
Chattaway-Spatel | |
1,6 mm (Zylinder) | |
Edelstahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Edelstahl-Spatel, Chattaway, Mikro > Größe (L x B): 150 x 4 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur