Learn More
Sharpsafe™ 13 L Sharps Container
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
Marke:  Sharpsafe™ 51152420
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17671665
  • 174.00 CHF / 20 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Durch die Förderung von Wandel und wegweisender Produktinnovation sind wir stolz darauf, den weltweit ersten nachhaltigen Einwegbehälter für scharfe/spitze Produkte auf den Markt gebracht zu haben.
  • Der 13-Liter-Behälter verfügt über eine große horizontale Öffnung, die eine kostengünstige und einfache Entsorgung einer Vielzahl von Nadeln, Spritzen und anderen scharfen Instrumenten ermöglicht.
  • Ein halb-durchsichtiger Deckel und eine sichtbare Fülllinie sorgen für die Sicherheit des Benutzers, da sie eine klare Anzeige des Erreichens der Fülllinie ermöglichen
  • Die 13-Liter-Behälter von Sharpsafe™ wurden speziell für die sichere Entsorgung von klinischem, spitzem/scharfem Abfall und die Minimierung des Risikos von Verletzungen entwickelt. Das Design unserer Produkte zeigt unsere speziell entwickelten Funktionen, mit denen die Sicherheit unserer Benutzer gewährleistet wird. Unsere vier hörbaren Klicks bestätigen, dass der Deckel und die Basis sicher montiert und sicher für die Verwendung sind. Die temporäre und endgültige Verschlussfunktion bietet Sicherheit, wenn der Behälter in Gebrauch ist. Sobald der endgültige Verschluss aktiviert ist, kann kein weiterer Abfall hinzugefügt werden, um mögliche Verschüttungen und Überfüllung zu verhindern.
  • Die Behälter sind mit einem robusten, starren Gehäuse aus langlebigem, hochwertigem Recyclingmaterial gefertigt, das verhindert, dass scharfe Gegenstände durch die Behälterwand dringen.
  • Merkmale und Vorteile
    • Aus recyceltem Material mit geringem CO2-Fußabdruck
    • Halb-lichtdurchlässige Deckel - der Inhalt ist bei voller Höhe sichtbar.
    • Der schwenkbare Sicherheitsschild gewährleistet eine sichere Entsorgung.
    • Verschlussschutz aus 100 % recyceltem Material
    • Das eingeprägte Etikett ermöglicht einen permanenten Audit Trail, da es nicht entfernt werden kann.
    • Temporäre und endgültige Verschlussfunktion
    • Horizontaler Füllbereich
    • Einfache 4-Klick-Baugruppe
    • Entspricht den folgend aufgeführten Standards
    • ISO23907-1:2019
    • UN3297.
Spezifikation
Spezifikation
13 l
Violett
385 x 585 x 580 mm
Sichere Entsorgung von scharfem klinischem Abfall
UK Regulations, ISO23907-1:2019, UN3297
Grau
20/Karton
Behälter für scharfe Gegenstände
Name des Produkts
Sharpsafe™ 13 L Sharps Container > 13 l-Behälter für scharfe Abfälle; Verschlussfarbe: Violett