Learn More
Veolia Water Systems REINSTWASSERANLAGE PURELAB-R 7L/H Reinigung des Wassers durch Umkehrosmose,
Umfassendes, robustes und zuverlässiges Aufbereitungssystem für Osmose mit Entmineralisierung.
Marke: Veolia Water Systems OR007XXM1
Beschreibung
- Reinigung von Wasser durch Umkehrosmose
- Reinstwassersystem Option R 7 l/h
- Vorbehandlungs- und Aufbereitungssysteme
- Osmose mit Entmineralisierung
Spezifikation
Flussrate: 7.5l /Stunde |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.