Learn More
Lovibond™ MD 100 2-in-1-Photometer-Kit
Das MD 100 2-in-1 Photometer-Kit für Flüssigreagenzien für Chlor 0,02 bis 4,0 mg/l und pH 6,5 bis 8,4 enthält Flüssigreagenzien, 3 runde Fläschchen mit Deckel, Tragekoffer und Bedienungsanleitung
Marke:  Lovibond™ 278025
Artikelnummer. 15426151
  • 590.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 16-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Photometer
LCD-Anzeige
Chlor- und pH-Messung wässr. Lösung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Lovibond™ MD 100 2-in-1-Photometer-Kit >