Learn More
Epredia™ Cassette II Biopsy Tissue Cassettes
For small tissue samples, these cassettes have a front-edge lid hinge with loose-packed lids that are available in 12 different color varieties
Marke: Epredia™ B851738PK
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Druck
- Die Oberflächenbeschaffenheit und die verstärkten Druckflächen wurden zur Optimierung der Druckqualität konzipiert
- Das Röhrchendesign wurde speziell entwickelt, um Staus zu reduzieren und Ausfallzeiten zu vermeiden
Sammlung, Verarbeitung und Einbettung
- Kassettendesign und Durchflusseigenschaften wurden getestet, um eine effizientes Reagenzaustausch zu gewährleisten
- Die Öffnungs- und Schließkräfte sind an eine einfache Handhabung angepasst und schützen gleichzeitig wertvolle Gewebeproben
Schnitt-
- Präzisionstechnik für die feste Verbindung mit Mikrotomen
Archivierung
- Die Oberflächenstruktur der Kassette optimiert die Scannbarkeit für die Archivierung
Spezifikation
Kleine Quadrate | |
Lose verpackt (Deckel) | |
Separater Deckel, vorderseitiges Scharnier | |
Rosa |
Ja | |
1000/Karton | |
Nein | |
Kassette II mit farblich passenden Deckeln |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Cassette II Biopsy Tissue Cassettes > Rosa
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur