Learn More
Invitrogen™ 123count eBeads™ Zähl-Beads
Für die Bestimmung der absoluten Anzahl von Zellen oder anderen Partikeln durch Durchflusszytometrie. 123count eBeads sind 7 μm große Mikropartikel, die eingekapselte Farbstoffe enthalten, die mit blauen (488 nm) und violetten (405 nm) Anregungsquellen kompatibel sind und zwischen ca. 500 nm und 750 nm fluoreszieren.
Marke: Invitrogen™ 01-1234-42
387.26 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Enthält Natriumazid
Beschreibung
- Wird mit einer bekannten Konzentration in 0,05 % Tween-20 mit 2 mM Natriumazid geliefert
- 10 ml wässrige Suspension
- Das Sammeln sorgfältig suspendierter und gemessener Mengen von Zell-Bead-Gemischen in einem Durchflusszytometer ermöglicht die ratiometrische Zählung von Zellen
Spezifikation
Durchflusszytometer | |
100 tests | |
Bead für Zellzählung |
100 tests | |
eBeads™ |