Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Glasfläschchen mit Schnappverschluss, weite Öffnung, durchsichtig
Nur für HPLC-Anwendungen.
21.55 CHF - 65.15 CHF
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Flaschenhalstyp Schnappverschluss
Höhe (metrisch) 32 mm
Menge 100
Verschlussgröße ND11
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Basisausführung Marking Spot Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Basisausführung Marking Spot Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
11535894
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 09 0644
Flachboden Ja Glas
21.55 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11525894
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 09 0627
Flachboden Nein Glas
29.70 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11565904
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11 09 2173
Flachboden Nein Glas Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15582310
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11 09 2174
Flachboden Nein Glas Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16338367
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 09 3405
Konischer Boden Nein Glas
65.15 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 1,5 ml
  • Schnappverschluss
  • Glas
  • Klar
  • Universell einsetzbare Fläschchen für nahezu alle Autosampler, auch für solche mit robotergesteuerter Handhabung
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
32 mm
ND11
Schnappverschluss
100
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Glasfläschchen mit Schnappverschluss, weite Öffnung, durchsichtig