Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Glasfläschchen mit Schnappverschluss, weite Öffnung, durchsichtig
60.17 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24355" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 1,5 ml
- Schnappverschluss
- Glas
- Klar
- Universell einsetzbare Fläschchen für nahezu alle Autosampler, auch für solche mit robotergesteuerter Handhabung
Spezifikation
Mikrofläschchen | |
12 mm | |
1,4 mL | |
Schnappverschluss | |
<4 μl | |
Konischer Boden | |
100 | |
Nein |
Durchsichtig | |
Glas | |
HPLC | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
1 mL | |
32 mm | |
ND11 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Glasfläschchen mit Schnappverschluss, weite Öffnung, durchsichtig > Konisch, Runder Glasfuß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur