Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Glasfläschchen mit Schnappverschluss, weite Öffnung, durchsichtig
10.47 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24355" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 1.5 ml
- Schnappverschluss
- Glas
- Klar
- Universell einsetzbare Fläschchen für nahezu alle Autosampler, auch für solche mit robotergesteuerter Handhabung
Spezifikation
CleanPack | |
11.6 mm | |
1.9 ml | |
Schnappverschluss | |
<100 μl | |
Flachboden | |
100 | |
Nein |
Durchsichtig | |
Glas | |
HPLC | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND11 |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Glasfläschchen mit Schnappverschluss, weite Öffnung, durchsichtig > Flacher Boden, 1,5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur