Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Glasfläschchen mit Schnappverschluss, weite Öffnung, durchsichtig
Nur für HPLC-Anwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ 11 09 2173
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11565904
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • 1.5 ml
  • Schnappverschluss
  • Glas
  • Klar
  • Universell einsetzbare Fläschchen für nahezu alle Autosampler, auch für solche mit robotergesteuerter Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silanisiert
11,6 mm
1,9 mL
Schnappverschluss
<100 μl
Flachboden
100
Nein
Durchsichtig
Glas
GC, HPLC
Polypropylenbox
1,5 ml
32 mm
ND11
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm Glasfläschchen mit Schnappverschluss, weite Öffnung, durchsichtig > Silanisiert, flacher Boden, 1,5 ml