Learn More
1-Methylindol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10752115
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Methylindol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10752115
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10752115
Marke: Thermo Scientific Acros 186301000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 603-76-9
Summenformel C9H9N
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
MDL-Nummer MFCD00005800
InChI-Schlüssel BLRHMMGNCXNXJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indole, n-methylindole, 1h-indole, 1-methyl, indole, 1-methyl, 1-methylindol, methylindole, unii-8h698roj5f, n-, chembl19912, n-methylindolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11781
IUPAC-Name 1-Methylindol
SMILES CN1C=CC2=CC=CC=C21
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylindole
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis Weiß
Dichte 1.0200g/mL
Siedepunkt 236°C to 239°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.6060 to 1.608
Menge 100 g
Relative Dichte 1.02
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether,benzene
Formelmasse 131.18
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0442329 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number186300250,186301000,186300050
ChargennummerA0389405 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number186300250,186301000,186300050
ChargennummerA0447944 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2022 Catalog Number186300250,186301000,186300050
ChargennummerA0419683 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2022 Catalog Number186300250,186301000,186300050
ChargennummerA0442329 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2022 Catalog Number186300250,186301000,186300050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methylindole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
1-Methylindol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >