Learn More
1-Methylindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11494334
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Methylindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494334
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11494334
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12605.18
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 603-76-9 | C9H9N | 131.178 g/mol
1-Methylindole is useful for the determination of association constant for the electron-donor-acceptor complexes with 1-(2,4,6-trinitrophenyl) propan-2-one. It acts as a reactant for the preparation of polycyclic derivatives of indoles, bisindole derivatives and pharmaceutically active 2-oxo-1-pyrrolidine analogues. It is also used as a reactant for the preparation of Positron Emission Tomography (PET) imaging agents of protein kinase C (PKC) and glycogen synthase kinase-3 (GSK-3).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Methylindol ist nützlich für die Bestimmung der Verknüpfungskonstante für die Elektron-Spender-Akzeptor-Komplexe mit 1-(2,4,6-trinitrophenyl)propan-2-on. Es dient als Reaktionsmittel für die Herstellung polyzyklischer Derivate von Indolen, Bisindol-Derivaten und pharmazeutisch aktiven 2-Oxo-1-Pyrrolidin-Analoga. Es wird auch als Reaktionsmittel für die Herstellung von Positronen-Emissions-Tomographie (PET)-Bildgebungsmitteln von Proteinkinase C (PKC) und Glykogen-Synthase-Kinase-3 (GSK-3) verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 603-76-9
Summenformel C9H9N
Molekulargewicht (g/mol) 131.178
MDL-Nummer MFCD00005800
InChI-Schlüssel BLRHMMGNCXNXJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indole, n-methylindole, 1h-indole, 1-methyl, indole, 1-methyl, 1-methylindol, methylindole, unii-8h698roj5f, n-, chembl19912, n-methylindol
PubChem CID 11781
IUPAC-Name 1-Methylindol
SMILES CN1C=CC2=CC=CC=C21
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methylindole
Dichte 1.048
Siedepunkt 237°C to 239°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.6065
Menge 50 g
Beilstein 111026
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 131.18
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
1-Methylindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >