Beschreibung
1-Methylindole is useful for the determination of association constant for the electron-donor-acceptor complexes with 1-(2,4,6-trinitrophenyl) propan-2-one. It acts as a reactant for the preparation of polycyclic derivatives of indoles, bisindole derivatives and pharmaceutically active 2-oxo-1-pyrrolidine analogues. It is also used as a reactant for the preparation of Positron Emission Tomography (PET) imaging agents of protein kinase C (PKC) and glycogen synthase kinase-3 (GSK-3).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Methylindol ist nützlich für die Bestimmung der Verknüpfungskonstante für die Elektron-Spender-Akzeptor-Komplexe mit 1-(2,4,6-trinitrophenyl)propan-2-on. Es dient als Reaktionsmittel für die Herstellung polyzyklischer Derivate von Indolen, Bisindol-Derivaten und pharmazeutisch aktiven 2-Oxo-1-Pyrrolidin-Analoga. Es wird auch als Reaktionsmittel für die Herstellung von Positronen-Emissions-Tomographie (PET)-Bildgebungsmitteln von Proteinkinase C (PKC) und Glykogen-Synthase-Kinase-3 (GSK-3) verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Methylindole |
Dichte | 1.048 |
Siedepunkt | 237°C to 239°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Geruch | Stench |
Brechungsindex | 1.6065 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 111026 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10251616 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A12605.18,A12605.09 |
10244796 | Analysenzertifikat | 28/11/2022 | A12605.18,A12605.09 |
R21B060 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A12605.18,A12605.09 |
10143179 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A12605.18,A12605.09 |
10188105 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A12605.18,A12605.09 |
Sicherheit und Handhabung
- 1-Methylindole
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1-Methylindole