Learn More
1-Methyl-4-piperidon 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11460983
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Methyl-4-piperidon 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460983
100 g
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11460983
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13352.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
1-Methyl-4-piperidone, are widely used in artificial fibre industry. They are polymerizable and used as nylon precursors. They have excellent applications as solvents and as intermediates for organic synthesis. They are used in the aqueous carrier medium and amide penetrants in inks and water soluble paints.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Methyl-4-piperidone sind in der Kunstfaserindustrie weit verbreitet. Sie sind polymerisierbar und werden als Nylonvorstufen verwendet. Sie eignen sich hervorragend als Lösungsmittel und als Zwischenprodukte für die organische Synthese. Sie werden in wässrigen Trägermedien und Amidpenetranten in Tinten und wasserlöslichen Farben verwendet.
Löslichkeit
Sie sind mit Wasser mischbar
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 8 °C. Von starken Oxidationsmitteln und starken Säuren fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1445-73-4
Summenformel C6H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 113.16
MDL-Nummer MFCD00006191
InChI-Schlüssel HUUPVABNAQUEJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-4-piperidone, n-methyl-4-piperidone, 1-methyl-4-piperidinone, 4-piperidinone, 1-methyl, 4-piperidone, 1-methyl, n-methyl-4-piperidinone, 1-methyl-4-piperidione, n-methylpiperidine-4-one, 1-methyl-4-oxopiperidine, 1-methylpiperidine-4-oneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 74049
IUPAC-Name 1-Methylpiperidin-4-on
SMILES CN1CCC(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-4-piperidone
Dichte 0.973
pH 12
Siedepunkt 55°C to 58°C (10 mmHg)
Flammpunkt 60°C (140°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.461
Menge 100 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 106924
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen It is miscible with water
Formelmasse 113.16
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10223154 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA13352.22,A13352.0B,A13352.18,A13352.30
Chargennummer10207569 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2023 Catalog NumberA13352.22,A13352.0B,A13352,A13352.18,A13352.30
Chargennummer10207690 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2023 Catalog NumberA13352.22,A13352.0B,A13352,A13352.18,A13352.30
ChargennummerGBFA029224 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13352.22,A13352.0B,A13352.18,A13352.30
ChargennummerJ3262A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13352.22,A13352.0B,A13352.18,A13352.30
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-4-piperidone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Methyl-4-piperidone
Name des Produkts
1-Methyl-4-piperidon 98 %, Thermo Scientific Chemicals >