Learn More
1-Methyl-4-piperidon 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11474160
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Methyl-4-piperidon 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474160
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11474160
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13352.30
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1445-73-4 | C6H11NO | 113.16 g/mol
1-Methyl-4-piperidone, are widely used in artificial fibre industry. They are polymerizable and used as nylon precursors. They have excellent applications as solvents and as intermediates for organic synthesis. They are used in the aqueous carrier medium and amide penetrants in inks and water soluble paints.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Methyl-4-piperidone sind in der Kunstfaserindustrie weit verbreitet. Sie sind polymerisierbar und werden als Nylonvorstufen verwendet. Sie eignen sich hervorragend als Lösungsmittel und als Zwischenprodukte für die organische Synthese. Sie werden in wässrigen Trägermedien und Amidpenetranten in Tinten und wasserlöslichen Farben verwendet.
Löslichkeit
Sie sind mit Wasser mischbar
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 8 °C. Von starken Oxidationsmitteln und starken Säuren fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1445-73-4
Summenformel C6H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 113.16
MDL-Nummer MFCD00006191
InChI-Schlüssel HUUPVABNAQUEJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-4-piperidone, n-methyl-4-piperidone, 1-methyl-4-piperidinone, 4-piperidinone, 1-methyl, 4-piperidone, 1-methyl, n-methyl-4-piperidinone, 1-methyl-4-piperidione, n-methylpiperidine-4-one, 1-methyl-4-oxopiperidine, 1-methylpiperidine-4-one
PubChem CID 74049
IUPAC-Name 1-Methylpiperidin-4-on
SMILES CN1CCC(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-4-piperidone
Dichte 0.973
pH 12
Siedepunkt 55°C to 58°C (10 mmHg)
Flammpunkt 60°C (140°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.461
Menge 250 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 106924
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen It is miscible with water
Formelmasse 113.16
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10255056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA13352.22,A13352.0B,A13352.18,A13352.30
Chargennummer10223154 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA13352.22,A13352.0B,A13352.18,A13352.30
Chargennummer10207569 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2023 Catalog NumberA13352.22,A13352.0B,A13352,A13352.18,A13352.30
Chargennummer10207690 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/07/2023 Catalog NumberA13352.22,A13352.0B,A13352,A13352.18,A13352.30
Chargennummer10207690 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13352.22,A13352.0B,A13352.18,A13352.30
Name des Produkts
1-Methyl-4-piperidon 98 %, Thermo Scientific Chemicals >