Learn More
1-Adamantanaminhydrochlorid 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10645972
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
1-Adamantanaminhydrochlorid 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10645972
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 10645972
Marke: Thermo Scientific Acros 151670250
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
-Adamantanamin-Hydrochlorid wird bei der prophylaktischen und symptomatischen Behandlung von Influenza A eingesetzt. Es wird auch als Antiparkinsonmittel, zur Behandlung von extrapyramidalen Reaktionen und bei postherpetischen Neuralgien verwendet. Es wird außerdem als ein NMDA-Rezeptorantagonist eingesetzt
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml), Ethanol (38 mg/ml bei 25 °C), Chloroform (1:18), DMSO (38 mg/ml bei 25 °C) und Methanol
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Nicht in der Nähe von Oxidationsmittel und Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 665-66-7
Summenformel C10H18ClN
Molekulargewicht (g/mol) 187.71
MDL-Nummer MFCD00074723
InChI-Schlüssel WOLHOYHSEKDWQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym amantadine hydrochloride, 1-adamantanamine hydrochloride, symmetrel, 1-aminoadamantane hydrochloride, amantadine hcl, adamantanamine hydrochloride, amazolon, midantan, midantane, mydantaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 64150
ChEBI CHEBI:2619
IUPAC-Name Adamantan-1-amin;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Adamantanamine hydrochloride
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99
CAS Max. % 100
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15, 368
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,practically insoluble in ether
Formelmasse 187.71
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463069 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/05/2024 Catalog Number151671000,151670250
ChargennummerA0458299 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/11/2023 Catalog Number151671000,151670250
ChargennummerA0407256 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number151671000,151670250
ChargennummerA0437428 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/12/2021 Catalog Number151671000,151670250
ChargennummerA0431276 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2021 Catalog Number151671000,151670250
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Adamantanamine hydrochloride
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
1-Adamantanaminhydrochlorid 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >