Learn More
Hexylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10688504
Zum Warenkorb hinzufügen
Hexylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10688504
100 ml, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 ml
500 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10688504
Marke: Thermo Scientific Acros 204721000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-26-2
Summenformel C6H15N
Molekulargewicht (g/mol) 101.19
MDL-Nummer MFCD00008240
InChI-Schlüssel BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hexylamin, 1-Aminohexan, N-Hexylamin, 1-Hexanamin, 1-Hexylamin, Mono-n-Hexylamin, Hexanamin, Hexyl-amin, unii-ci4e002zv8, hexyl-amine
PubChem CID 8102
ChEBI CHEBI:5712
IUPAC-Name Hexan-1-amin
SMILES CCCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexylamin
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -19.0 °C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.7500 g/ml
Siedepunkt 130.0 °C
Flammpunkt 27 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)5NH2
Brechungsindex 1.4170 bis 1.4190
Menge 100 ml
Beilstein 04, 188
Fieser 07,170
Relative Dichte 0.75
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: 14 g/l (20 °C).
Viskosität 0.83 mPa.s (20 ° C)
Formelmasse 101.19
Reinheit (%) 99 %
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462904 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2024 Catalog Number204725000,204720050,204720010,204721000
ChargennummerA0456511 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number204725000,204720050,204720010,204721000
ChargennummerA0448898 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/08/2023 Catalog Number204725000,204720050,204720010,204721000
ChargennummerA0400695 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number204725000,204720050,204720010,204721000
ChargennummerA0444654 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2022 Catalog Number204725000,204720050,204720010,204721000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Hexylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >